Print…
2-Pentyn-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5519-25G OR5519-100G
APOSOR5519-25GEA 56.7 EUR
APOSOR5519-25G APOSOR5519-100G
2-Pentyn-1-ol
2-Pentyn-1-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 154 °C
Densidade: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040915
Número CAS: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
UN: 1987
ADR: 3,III