Print…
4-Pentyn-1-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Pentyn-5-ol
OR5518-5G OR5518-25G OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5518-5G APOSOR5518-25G APOSOR5518-100G
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 154…155 °C
Densidade: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002974
Número CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6