Print…
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR55178-100G OR55178-500G
APOSOR55178-100GEA 36.4 EUR
APOSOR55178-100G APOSOR55178-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 85…86 °C/1mmHg
Densidade: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005821
Número CAS: 2635-13-4