Print…
Octadecyltrimethoxysilane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55171-25G OR55171-100G
APOSOR55171-25GEA 0 EUR
APOSOR55171-25G APOSOR55171-100G
Octadecyltrimethoxysilane 95%
Octadecyltrimethoxysilane
Fórmula: C₂₁H₄₆O₃Si
Ponto de ebulição: 170 °C
Ponto de Fusão: 16…17 °C
Densidade: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043060
Número CAS: 3069-42-9