Print…
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55160-100G OR55160-25G
APOSOR55160-100GEA 212 EUR
APOSOR55160-100G APOSOR55160-25G
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Densidade: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191883
Número CAS: 58885-58-8