Print…
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55150-25G OR55150-5G OR55150-1G
APOSOR55150-25GEA 88.6 EUR
APOSOR55150-25G APOSOR55150-5G APOSOR55150-1G
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234197
Número CAS: 4472-45-1