Print…
tert-Butyl cyanoacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55135-100G OR55135-250G OR55135-25G
APOSOR55135-100GEA 0 EUR
APOSOR55135-100G APOSOR55135-250G APOSOR55135-25G
tert-Butyl cyanoacetate
tert-Butyl cyanoacetate
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 67…68 °C
Densidade: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 119 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001938
Número CAS: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7