Print…
BAPTA tetramethyl ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetramethyl 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
OR55133-1G OR55133-5G
APOSOR55133-1GEA 37.7 EUR
APOSOR55133-1G APOSOR55133-5G
BAPTA tetramethyl ester 98%
BAPTA tetramethyl ester
Fórmula: C₂₆H₃₂N₂O₁₀
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00532664
Número CAS: 125367-34-2