Print…
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR55131-1G OR55131-5G OR55131-25G OR55131-10G
APOSOR55131-1GEA 0 EUR
APOSOR55131-1G APOSOR55131-5G APOSOR55131-25G APOSOR55131-10G
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Fórmula: C₁₀H₁₉BO₃
Ponto de ebulição: 50 °C/0,3mmHg
Densidade: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86,7 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09998813
Número CAS: 1201905-61-4