Print…
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55120-1G OR55120-5G
APOSOR55120-1GEA 125 EUR
APOSOR55120-1G APOSOR55120-5G
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043164
Número CAS: 82228-89-5