Print…
1-Pentyne 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5512-100G OR5512-25G
APOSOR5512-100GEA 176 EUR
APOSOR5512-100G APOSOR5512-25G
1-Pentyne 99%
1-Pentyne
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 39…41 °C
Ponto de Fusão: –106 to –105 °C
Densidade: 0,691 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009469
Número CAS: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 3295
ADR: 3,II