Print…
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR55119-1G OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA 212 EUR
APOSOR55119-1G APOSOR55119-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₂I₂
Ponto de Fusão: 328 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 19053-14-6