Print…
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55104-100MG OR55104-250MG OR55104-1G
APOSOR55104-100MGEA 0 EUR
APOSOR55104-100MG APOSOR55104-250MG APOSOR55104-1G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15071436
Número CAS: 1021859-29-9