Print…
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5510-100MG OR5510-1G OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA 58.2 EUR
APOSOR5510-100MG APOSOR5510-1G APOSOR5510-250MG
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₃
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08059572
Número CAS: 38902-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III