Print…
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Ethoxy-2-oxoethyl)(dimethyl)sulphonium bromide
OR5509-10G OR5509-50G
APOSOR5509-10GEA 81.5 EUR
APOSOR5509-10G APOSOR5509-50G
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulphonium bromide
Fórmula: CH₃CH₂O₂CCH₂S(CH₃)₂Br
Peso Molecular: 229.14 g/mol
Ponto de Fusão: 80 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00830557
Número CAS: 5187-82-6
EINECS: 225-968-3