Print…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
OR55088-100G OR55088-25G
APOSOR55088-100GEA 244 EUR
APOSOR55088-100G APOSOR55088-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Fórmula: C₂₅H₃₃P
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094577
Número CAS: 251320-86-2