Print…
Tigloyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55081-1G OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA 97.8 EUR
APOSOR55081-1G APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Fórmula: C₅H₇ClO
Ponto de ebulição: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00800725
Número CAS: 35660-94-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II