Print…
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
OR55077-100G OR55077-500G
APOSOR55077-100GEA 163 EUR
APOSOR55077-100G APOSOR55077-500G
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 99%
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Densidade: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003195
Número CAS: 5291-77-0