Print…
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 26.1 EUR
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00449457
Número CAS: 53662-83-2