Print…
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
OR55062-1G OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA 79.9 EUR
APOSOR55062-1G APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Fórmula: C₈H₉ClO
Densidade: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077692
Número CAS: 70111-05-6