Print…
Tetrahydrothiophen-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
OR5506-100G OR5506-25G OR5506-5G
APOSOR5506-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5506-100G APOSOR5506-25G APOSOR5506-5G
Tetrahydrothiophen-3-one
Tetrahydrothiophen-3-one
Fórmula: C₄H₆OS
Ponto de ebulição: 175 °C
Densidade: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005412
Número CAS: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9