Print…
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55041-1G OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA 0 EUR
APOSOR55041-1G APOSOR55041-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₆Br₂N₂
Ponto de Fusão: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00667763
Número CAS: 18511-71-2