Print…
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)-5-methylpyrimidine hydrochloride
OR55033-1G OR55033-250MG
APOSOR55033-1GEA 481 EUR
APOSOR55033-1G APOSOR55033-250MG
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
2-Chloromethyl-5-methylpyrimidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₈Cl₂N₂
Peso Molecular: 179.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22196490
Número CAS: 1384430-75-4