Print…
2-Chloro-5-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene
OR5503-25G OR5503-500G
APOSOR5503-25GEA 0 EUR
APOSOR5503-25G APOSOR5503-500G
2-Chloro-5-nitrotoluene
2-Chloro-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 94…96 °C/4mmHg
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041430
Número CAS: 13290-74-9