Print…
Ácido Laurico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55016-1KG OR55016-25KG
APOSOR55016-1KGEA 65.7 EUR
APOSOR55016-1KG APOSOR55016-25KG
Ácido Laurico 98%
Ácido Laurico
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Ponto de ebulição: 225 °C/100mmHg
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Densidade: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 160–165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002736
Número CAS: 143-07-7
EINECS: 205-582-1