Print…
tert-Butyl carbamate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55005-100G OR55005-25G OR55005-500G
APOSOR55005-100GEA 0 EUR
APOSOR55005-100G APOSOR55005-25G APOSOR55005-500G
tert-Butyl carbamate 98%
tert-Butyl carbamate
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 105…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007962
Número CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3