Print…
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(1-Amino-2-methylprop-2-yl)pyridine
OR55002-1G OR55002-5G
APOSOR55002-1GEA 592 EUR
APOSOR55002-1G APOSOR55002-5G
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11898942
Número CAS: 1060815-29-3