Print…
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(1-Amino-2-methylprop-2-yl)pyrazine
OR55001-1G OR55001-5G
APOSOR55001-1GEA 592 EUR
APOSOR55001-1G APOSOR55001-5G
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine 95+%
2-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)propan-1-amine
Fórmula: C₈H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11898940
Número CAS: 1176768-41-4