Print…
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
OR5495-100G OR5495-25G
APOSOR5495-100GEA 294 EUR
APOSOR5495-100G APOSOR5495-25G
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Fórmula: C₃H₈N₂O₂·HCl
Ponto de Fusão: 231…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065497
Número CAS: 1482-97-9