Print…
Maleimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1H-Pyrrole-2,5-dione
OR5487-100G OR5487-25G
APOSOR5487-100GEA 101 EUR
APOSOR5487-100G APOSOR5487-25G
Maleimide
Maleimide
Fórmula: C₄H₃NO₂
Ponto de ebulição: 97…103 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Densidade: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005494
Número CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II