Print…
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5478-1G OR5478-250MG
APOSOR5478-1GEA 0 EUR
APOSOR5478-1G APOSOR5478-250MG
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃O₂
Peso Molecular: 231.26 g/mol
Ponto de Fusão: 100…101 °C
Número MDL : MFCD01319521
Número CAS: 387350-84-7