Print…
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5476-100G OR5476-25G OR5476-5G
APOSOR5476-100GEA 386 EUR
APOSOR5476-100G APOSOR5476-25G APOSOR5476-5G
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₄S
Ponto de Fusão: 230…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216488
Número CAS: 5345-27-7