Print…
Allyl-ɑ-D-galactopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ally a-D-galactopyranoside, Allyl α-D-Galactopyranoside, 2-Propen-1-yl α-D-Galactopyranoside, α-D-Galactose Monoallyl Ether
OR5475T-1G OR5475T-5G
APOSOR5475T-1GEA 77.4 EUR
APOSOR5475T-1G APOSOR5475T-5G
Allyl-ɑ-D-galactopyranoside
Allyl-alpha-D-galactopyranoside
A synthetic intermediated for oligosaccharide synthesis.
Fórmula: C₉H₁₆O₆
Peso Molecular: 220.22 g/mol
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320363
Número CAS: 48149-72-0