Print…
Furosemide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
OR5475-100G OR5475-25G OR5475-5G
APOSOR5475-100GEA 201 EUR
APOSOR5475-100G APOSOR5475-25G APOSOR5475-5G
Furosemide
Furosemide
Fórmula: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Peso Molecular: 330.74 g/mol
Ponto de Fusão: 220 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010549
Número CAS: 54-31-9
EINECS: 200-203-6