Print…
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5472-100G OR5472-25G OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA 0 EUR
APOSOR5472-100G APOSOR5472-25G APOSOR5472-5G
3-(Dimethylamino)-1-propanol 98%
3-(Dimethylamino)-1-propanol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 163…164 °C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002945
Número CAS: 3179-63-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II