Print…
2-Methyl-5-isopropylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
OR54679-1G OR54679-5G OR54679-25G
APOSOR54679-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54679-1G APOSOR54679-5G APOSOR54679-25G
2-Methyl-5-isopropylaniline
2-Methyl-5-isopropylaniline
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Peso Molecular: 149.24 g/mol
Densidade: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044503
Número CAS: 2051-53-8