Print…
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR54670-100G OR54670-500G OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA 46.4 EUR
APOSOR54670-100G APOSOR54670-500G APOSOR54670-25G
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 97%
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Fórmula: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Peso Molecular: 187.07 g/mol
Ponto de ebulição: 235 °C
Ponto de Fusão: -31.5
Densidade: 1.197 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000976
Número CAS: 112-26-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III