Print…
4-Iodophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Iodophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-iodophenyl)borane, 4-Iodobenzeneboronic acid, (4-Iodophenyl)metaboric acid
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 42.2 EUR
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
4-Iodophenylboronic acid 97%
4-Iodophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BIO₂
Ponto de Fusão: 322…326 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319014
Número CAS: 5122-99-6