Print…
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 318 EUR
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Fórmula: C₈H₄Br₂S₂
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00219110
Número CAS: 4805-22-5