Print…
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR54633-25G OR54633-5G OR54633-1G
APOSOR54633-25GEA 437 EUR
APOSOR54633-25G APOSOR54633-5G APOSOR54633-1G
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
Fórmula: C₈H₂Br₄S₂
Peso Molecular: 481.84 g/mol
Ponto de Fusão: 138…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114807
Número CAS: 125143-53-5