Print…
4-Iodoanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5463-250G OR5463-50G OR5463-500G
APOSOR5463-250GEA 111 EUR
APOSOR5463-250G APOSOR5463-50G APOSOR5463-500G
4-Iodoanilina 98%
4-Iodoanilina
Fórmula: C₆H₆IN
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007848
Número CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4