Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR54628-25G
OR54628-100G
APOSOR54628-25GEA
49.5
EUR
APOSOR54628-25G
APOSOR54628-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Fórmula:
C₈H₆O₇S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007495 Número CAS: 6362-79-4 |