Print…
2,5-Dihydrofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5462-100G OR5462-25G
APOSOR5462-100GEA 198 EUR
APOSOR5462-100G APOSOR5462-25G
2,5-Dihydrofuran
2,5-Dihydrofuran
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 66…67 °C
Densidade: 0,927 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003219
Número CAS: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4
UN: 3271
ADR: 3,II