Print…
Propiolaldehyde diethyl acetal 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
OR54615-25G OR54615-5G OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA 43.5 EUR
APOSOR54615-25G APOSOR54615-5G APOSOR54615-100G
Propiolaldehyde diethyl acetal 95%
Propiolaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 138…139,5 °C
Densidade: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009237
Número CAS: 10160-87-9
UN: 1993
ADR: 3,III