Print…
Ethyl-3-methylcrotonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
OR54610-100G OR54610-25G
APOSOR54610-100GEA 115 EUR
APOSOR54610-100G APOSOR54610-25G
Ethyl-3-methylcrotonate 98%
Ethyl-3-methylcrotonate
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Densidade: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009187
Número CAS: 638-10-8
UN: 3272
ADR: 3,III