Print…
Oxamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 351 EUR
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Fórmula: C₂H₃NO₃
Ponto de Fusão: 207…210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008006
Número CAS: 471-47-6