Print…
2,3-Diaminophenazine, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5459-1G OR5459-25G OR5459-5G
APOSOR5459-1GEA 43.5 EUR
APOSOR5459-1G APOSOR5459-25G APOSOR5459-5G
2,3-Diaminophenazine, Grau técnico
2,3-Diaminophenazine
Fórmula: C₁₂H₁₀N₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160693
Número CAS: 655-86-7
EINECS: 211-512-0