Print…
(R)-(S)-Josiphos 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54583-1G OR54583-250MG
APOSOR54583-1GEA 128 EUR
APOSOR54583-1G APOSOR54583-250MG
(R)-(S)-Josiphos 95%
(R)-(S)-Josiphos
Fórmula: C₃₆H₄₄FeP₂
Ponto de Fusão: 95 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800284
Número CAS: 155806-35-2