Print…
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5458-1G OR5458-500MG
APOSOR5458-1GEA 0 EUR
APOSOR5458-1G APOSOR5458-500MG
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01565859
Número CAS: 75894-43-8