Print…
Fmoc-Pro-OH 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 94.4 EUR
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
Fmoc-Pro-OH 98%
Fmoc-Pro-OH
Fórmula: C₂₀H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 117…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037122
Número CAS: 71989-31-6